Learn More
BD Células de control positivas de citocinas 3 intracelulares de ratón, MiCK-3
Código de producto. 15807828 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15807828 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15807828 Proveedor BD N.º de proveedor 554654
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Contiene células linfoides de ratón fijas y no permeables.
  • Las células detectan fácilmente los niveles de IL-1α, IL-6, IL-12, MCP-1 o TNF intracelulares
  • Contiene proporciones medibles de células productoras de citocinas.
  • Tampón de almacenamiento: congelado en SFB y DMSO al 10 %
Tinción intracelular (citometría de flujo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón claro
Concentración 5 x 106 células/ml
Detecta IL-1alfa, IL-6, IL-12, MCP-1 o TNF
Para utilizar con (aplicación) Tinción intracelular
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento ≈5 macrófagos de ratón activados de 106 (20 muestras de prueba en 2,5 x 105 células/prueba) fijados y suspendidos en 1 mL. -80 °C
Formato Congelado
Para uso exclusivo en investigación.