Learn More
BD Células de control positivas de citocinas 2 intracelulares de ratón, MiCK-2
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
- Las células expresan fácilmente niveles detectables de IL-4, IL-10 o GM-CSF intracelulares.
- Preparado mediante la estimulación de células de bazo de ratón en presencia de un inhibidor del transporte de proteínas.
- Contiene proporciones medibles de células productoras de citocinas.
- Tampón de almacenamiento: congelado en SFB y DMSO al 10 %
Tinción intracelular (citometría de flujo)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón claro |
| Concentración | 5 x 106 células/ml |
| Detecta | IL-4, IL-10 o GM-CSF |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción intracelular |
| Cantidad | 1 mL |
| Contenido y almacenamiento | ≈5 esplénocitos de ratón activados de 106 (20 muestras de prueba en 2,5 x 105 células/prueba) fijados y suspendidos en 1 mL. -80 °C |
| Formato | Congelado |
Para uso exclusivo en investigación.