Learn More
BD Kit de aislamiento de células progenitoras y células madre hematopoyéticas de ratón
Description
Includes
Anticuerpos monoclonales, controles de isotipos y otras herramientas de tinción, gránulos de compensación de citometría de flujo, protocolos y directrices de análisis
Para realizar la clasificación de células citométricas de flujo multicolor de células progenitoras hematopoyéticas (HPC) y células madre hematopoyéticas (HSC) de muestras de médula ósea de ratón
Citometría de flujo
Specifications
Specifications
| Formulación | CD34 FITC, c-Kit PE, Sca-1 PE-Cy™7 y Lineage Cocktail APC, controles de isotipos, 7-AAD, partículas de compensación BD™ CompBead |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Incluye | Anticuerpos monoclonales, controles de isotipos y otras herramientas de tinción, gránulos de compensación de citometría de flujo, protocolos y directrices de análisis |
| Cantidad | 100 pruebas |
Para uso exclusivo en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.