Learn More
BD Kit de detección de potencial de membrana mitocondrial de citometría de flujo MitoScreen
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
Includes
Colorante JC-1 y tampón de ensayo
- Contiene colorante JC-1 (yoduro de 5, 5', 6, 6'-tetracloro-1, 1', 3, 3'-tetraetilbencimidazolcarbocianina) al 100 %, irritante.
- JC-1, que suele excitarse mediante la línea de 488 nm de un láser de iones de argón mientras que la forma monomérica emite a 527 nm y J-agregados a 590 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RUO |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Incluye | Colorante JC-1 y tampón de ensayo: colorante JC-1 (yoduro de 5, 5', 6, 6'-tetracloro-1, 1', 3, 3'-tetraetilbencimidazolcarbocianina) al 100 %, irritante |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |