Learn More
BD Microtubo Microtainer™ MAP para proceso automatizado con K2EDTA y tapón BD Microgard™
Código de producto. 13224999
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 250 to 500 μl
Aditivo:
1.0 mg K2 EDTA
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Aditivo Tamaño de la unidad
13224999 De 250 to 500 μl 1.0 mg K2 EDTA paquete de 50
1 options
Código de producto. 13224999 Proveedor BD N.º de proveedor 363706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para la extracción, el transporte y el procesamiento automatizado de muestras de punción cutánea de bebés, niños, geriátricos, oncología y pacientes críticos
El tubo Microtainer MAP de BD está diseñado para mejorar el tiempo de respuesta, la seguridad y la precisión de la extracción de sangre capilar y de las pruebas en pacientes con un volumen de sangre limitado, como los bebés, los niños, los pacientes oncológicos y los ancianos.
  • Agiliza las operaciones al permitir el procesamiento automatizado de sus muestras de hematología de microcolección
  • Mejora la seguridad de los pacientes al incluir etiquetas de identificación del paciente de tamaño normal en el momento de la extracción
  • Mejora el flujo de trabajo con un diseño de una sola pieza, sin piezas que montar ni piezas contaminadas que desechar
  • Sin látex, desechable y no estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Microtubo MAP para un proceso automatizado
Aditivo 1.0 mg K2 EDTA
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) De 250 to 500 μl
Cierre incluido Sí
Color del tapón Lavanda