Learn More
BD Kit de micronúcleos de ratón Microflow™ Plus
Código de producto. 10158335 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10158335 60 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10158335 Proveedor BD N.º de proveedor 552730
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Includes
Anticoagulante/diluyente, solución tampón, solución de almacenamiento a largo plazo (LTSS), solución de ARNasa, anticuerpo anti-CD71 de ratón, tinción de ADN, anticuerpo plaquetario, patrones biológicos (muestras de control positivo, muestras de control negativo, muestras de configuración negativas de CD71 y muestras de sangre de bioestándar de malaria), CD-ROM
Para la preparación de muestras de sangre de ratón para el recuento citométrico de flujo de poblaciones de eritrocitos micronucleados
  • Reactividad: ratón
  • Tamaño: 60 pruebas
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RUO
Contenido y almacenamiento De -75° a -85 °C
Incluye Anticoagulante/diluyente, solución tampón, solución de almacenamiento a largo plazo (LTSS), solución de ARNasa, anticuerpo anti-CD71 de ratón, tinción de ADN, anticuerpo plaquetario, patrones biológicos, CD-ROM
Para utilizar con (aplicación) Para preparar muestras de sangre de ratón
Nº de pruebas 60
Cantidad 60 pruebas
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo