Learn More
BD Lancet activado por contacto Microtainer™
Código de producto. 16695623
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo de la aguja (métrico):
1,5 mm
1,8mm
2,0mm
Calibre de aguja:
16,5g
21g
30g
Color:
Azul
Morado
Rosa
Tipo de flujo:
Bajo caudal
Flujo medio
aguja metálica
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 2000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo de la aguja (métrico) Calibre de aguja Color Tipo de flujo Tamaño de la unidad
16695623 1,8mm 21g Rosa Flujo medio paquete de 200
16685623 1,5 mm 30g Morado Bajo caudal paquete de 200
12997636 1,8mm 21g Rosa Flujo medio paquete de 2000
16605633 2,0mm 16,5g Azul aguja metálica paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16695623 Proveedor BD N.º de proveedor 366593
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para conseguir una experiencia positiva para el paciente. El lancet activado por contacto BD™ Microtainer™ facilita una profundidad de punción uniforme y una colocación precisa para minimizar la probabilidad de tener que repetir la punción. Además de disponer de un agarre ergonómico, el lancet se retrae de forma automática.
Estos lancets activados por contacto forman parte de la línea de productos capilares BD Microtainer™. Este sistema se ha diseñado para proporcionar seguridad, precisión y comodidad en el muestreo y la recogida de sangre capilar, satisfacer los requisitos de las diferentes muestras y atender las necesidades de los pacientes más frágiles.
  • Tiene un diseño ergonómico para un agarre cómodo y firme, que minimiza el deslizamiento durante la punción
  • El procedimiento intuitivo de un solo paso permite realizar punciones rápidas y precisas con una preparación mínima
  • Se activa únicamente cuando se coloca y presiona contra la piel
  • Produce una profundidad de punción uniforme, independientemente de la técnica del médico
  • Cubre solo un área reducida para mejorar la visibilidad del sitio y conseguir un posicionamiento más preciso
  • El diseño evita que el producto se reutilice, lo que reduce la posibilidad de contaminación
  • La retracción automática del lancet en el dispositivo minimiza la posibilidad de lesión
  • El número de lote está grabado con láser en cada lancet para facilitar el seguimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rosa
Fondo de la aguja (imperial) 0,07 in
Fondo de la aguja (métrico) 1,8mm
Desechables Un solo uso
Tipo de flujo Flujo medio
Para utilizar con (aplicación) Seguro para pacientes y personal clínico
Calibre de aguja 21g
Cantidad 2000/Paq.
Esterilidad Estéril
Anchura (métrico) de la hoja 0,8mm
Tipo de producto Lanceta activada por contacto con retracción de aguja automática/permanente