Learn More
BD Lancet activado por contacto Microtainer™
Descripción
Estos lancets activados por contacto forman parte de la línea de productos capilares BD Microtainer™. Este sistema se ha diseñado para proporcionar seguridad, precisión y comodidad en el muestreo y la recogida de sangre capilar, satisfacer los requisitos de las diferentes muestras y atender las necesidades de los pacientes más frágiles.
- Tiene un diseño ergonómico para un agarre cómodo y firme, que minimiza el deslizamiento durante la punción
- El procedimiento intuitivo de un solo paso permite realizar punciones rápidas y precisas con una preparación mínima
- Se activa únicamente cuando se coloca y presiona contra la piel
- Produce una profundidad de punción uniforme, independientemente de la técnica del médico
- Cubre solo un área reducida para mejorar la visibilidad del sitio y conseguir un posicionamiento más preciso
- El diseño evita que el producto se reutilice, lo que reduce la posibilidad de contaminación
- La retracción automática del lancet en el dispositivo minimiza la posibilidad de lesión
- El número de lote está grabado con láser en cada lancet para facilitar el seguimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Morado |
| Fondo de la aguja (imperial) | 0,05 in |
| Desechables | Un solo uso |
| Fondo de la aguja (métrico) | 1,5 mm |
| Tipo de producto | Lanceta activada por contacto con retracción de aguja automática/permanente |
| Tipo de flujo | Bajo caudal |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguro para pacientes y personal clínico |
| Calibre de aguja | 30g |
| Cantidad | 200/Paq. |
| Anchura (métrico) de la hoja | 0,3mm |
| Mostrar más |