Learn More
BD Macro-Vue™ RPR Pruebas de tarjetas circulares de 18 mm (reagina plasmática rápida): Tarjetas
Código de producto. 17372451
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
3 ampollas de 3 ml de antígeno, aguja dispensadora de 20 g, frasco dispensador de antígeno, 50 tarjetas con diez puntos circulares de 18 mm cada una
Dos ampollas de 3 ml de antígeno, aguja dispensadora de 20 g, frasco dispensador de antígeno, agitadores, 30 tarjetas con diez puntos circulares de 18 mm cada una, 300 capilares de 0,05 ml
Cantidad:
300 pruebas
500 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Cantidad Tamaño de la unidad
17372451 3 ampollas de 3 ml de antígeno, aguja dispensadora de 20 g, frasco dispensador de antígeno, 50 tarjetas con diez puntos circulares de 18 mm cada una 500 pruebas 1 paquete
17362451 Dos ampollas de 3 ml de antígeno, aguja dispensadora de 20 g, frasco dispensador de antígeno, agitadores, 30 tarjetas con diez puntos circulares de 18 mm cada una, 300 capilares de 0,05 ml 300 pruebas 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
La suspensión antigénica de la tarjeta RPR contiene azida sódica, que es nociva si se ingiere. En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre y formar azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas.
Código de producto. 17372451 Proveedor BD N.º de proveedor 275005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La suspensión antigénica de la tarjeta RPR contiene azida sódica, que es nociva si se ingiere. En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre y formar azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas.
Procedimiento de prueba no treponémica para la detección serológica de sífilis
  • Se recomienda cuando se extrae sangre venosa y se dispone de un gran volumen de suero, como en los laboratorios de salud pública y clínicos
  • Varios kits de pruebas de la tarjeta RPR están disponibles con todos los suministros necesarios para realizar el procedimiento
  • Hay disponible una amplia gama de tamaños de kit
  • El antígeno y los componentes de prueba pueden adquirirse por separado
  • Las tarjetas de prueba están disponibles en papel de filtro de 10, 15 y 30 puntos circulares
  • BD Dispenstirs™ se incluyen con pruebas para servir como dispositivos de pipeteo y dispersión
  • Cuando la muestra contiene anticuerpos, la floculación ocurre con la coaglutinación de partículas de carbono del antígeno de la tarjeta RPR, que aparecen en forma de grupos negros destacando sobre el fondo blanco de la tarjeta
  • Las muestras no reactivas muestran un color gris claro uniforme
  • En situaciones especiales, cuando los resultados de la prueba no treponémica se requieren rápidamente y la muestra se recoge como plasma en EDTA, se puede utilizar la prueba de la tarjeta de RPR de puntos circulares de 18 mm si la prueba se realiza en un plazo de 24 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analitos detectables Reagin (Sífilis)
Tipo RPR Kit de prueba de tarjeta
Formulación Cardiolipina al 0,003 %, lecitina del 0,020 al 0,022 %, colesterol al 0,09 %, 0,0125 M de EDTA, 0,01 M de Na2HPO4, 0,01 M de KH2PO4, azida sódica al 0,2 %, carbón al 0,02 %, cloruro de colina 10 % p/v, agua desionizada/destilada
Para utilizar con (aplicación) Detección serológica de sífilis
Incluye 3 ampollas de 3 ml de antígeno, aguja dispensadora de 20 g, frasco dispensador de antígeno, 50 tarjetas con diez puntos circulares de 18 mm cada una
Cantidad 500 pruebas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kit RPR Card Test No 110 500 Tests
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide