Learn More
BD Macro-Vue™ RPR Pruebas de placa circular de 18 mm (reagina plasmática rápida): Suspensión de antígeno
Código de producto. 17352451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Ampolla de 3 ml, 10/sp
Ampolla de 3 ml, 3/sp
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17352451 Ampolla de 3 ml, 3/sp paquete de 3
17342451 Ampolla de 3 ml, 10/sp paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La suspensión antigénica de la tarjeta RPR contiene azida sódica, que es nociva si se ingiere. En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre y formar azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas.
Código de producto. 17352451 Proveedor BD N.º de proveedor 270333
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
La suspensión antigénica de la tarjeta RPR contiene azida sódica, que es nociva si se ingiere. En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre y formar azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas.
Procedimiento de prueba no treponémica para la detección serológica de sífilis
La suspensión del antígeno de la tarjeta de RPR es un antígeno1 cardiolipina de partículas de carbono que detecta reagina, una sustancia similar a un anticuerpo presente en suero o plasma de personas sifilíticas. La reagina se une al antígeno de prueba, que consiste en partículas de colesterol recubiertas de lecitina cardiolipina, lo que provoca una floculación macroscópica.
  • Se recomienda cuando se extrae sangre venosa y se dispone de un gran volumen de suero, como en los laboratorios de salud pública y clínicos
  • Varios kits de pruebas de la tarjeta RPR están disponibles con todos los suministros necesarios para realizar el procedimiento
  • Hay disponible una amplia gama de tamaños de kit
  • El antígeno y los componentes de prueba pueden adquirirse por separado
  • Las tarjetas de prueba están disponibles en papel de filtro de 10, 15 y 30 puntos circulares
  • BD Dispenstirs™ se incluyen con pruebas para servir como dispositivos de pipeteo y dispersión
  • Cuando la muestra contiene anticuerpos, la floculación ocurre con la coaglutinación de partículas de carbono del antígeno de la tarjeta RPR, que aparecen en forma de grupos negros destacando sobre el fondo blanco de la tarjeta
  • Las muestras no reactivas muestran un color gris claro uniforme
  • En situaciones especiales, cuando los resultados de la prueba no treponémica se requieren rápidamente y la muestra se recoge como plasma en EDTA, se puede utilizar la prueba de la tarjeta de RPR de puntos circulares de 18 mm si la prueba se realiza en un plazo de 24 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Analitos detectables Reagin (Sífilis)
Tipo Suspensión de antígenos
Formulación Cardiolipina al 0,003 %, lecitina del 0,020 al 0,022 %, colesterol al 0,09 %, 0,0125 M de EDTA, 0,01 M de Na2HPO4, 0,01 M de KH2PO4, azida sódica al 0,2 %, carbón al 0,02 %, cloruro de colina 10 % p/v, agua desionizada/destilada
Para utilizar con (aplicación) Detección serológica de sífilis
Cantidad Ampolla de 3 ml, 3/sp
compliance-icons
Product Identifier
  • BD BBL RPR Card Antigen Suspension, 3 ml
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide