Learn More
BD Jeringas desechables Luer-Lok™ sin agujas
Código de producto. 11786178
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 mL
30 mL
Graduaciones:
1 mL
1 mL
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 56
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tipo de conexión unitSize
11786178 30 mL 1 mL Punta Luer paquete de 40
13530360 30 mL 1 mL Luer Lock paquete de 56
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11786178 Proveedor BD N.º de proveedor 0794022
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Hay disponibles agujas desechables y reutilizables PrecisionGlide™ y Yale™
Hay disponibles agujas desechables y reutilizables PrecisionGlide™ y Yale™
  • Se suministra con protector de punta
  • Todas las jeringas son de uso general
  • Jeringa de control 14-827-52
  • Punta deslizante, punta/tapa Luer-Lok™ disponibles por separado
Las jeringas con dos capacidades indicadas son de doble escala.
Especificaciones
Graduaciones 1 mL
Volumen (métrico) 30 mL
Tipo de conexión Punta Luer