Includes
Phorbol éster PMA, ionóforo de calcio (ionomicina), inhibidor de transporte de proteínas BD GolgiPlug™ (brefeldin A)
- Mezcla de activación celular policlonal lista para usar
- Estimula las células y produce citocinas
- Localiza citocinas por componente inhibidor de transporte de proteínas
- Bloquea los procesos de transporte de proteínas intracelulares
- Mejora la detectabilidad de las células productoras de citocinas mediante la tinción inmunofluorescente y el flujo análisis citométrico
Tinción intracelular
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -80 °C |
| pH | 7,2 |
| Cantidad | 2 x 100 μL |
Solo para uso en investigación