Descripción
Una solución 10X que contiene albúmina sérica bovina, EDTA y ácida sódica en solución salina tamponada con fosfato (PBS).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mL |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación celular magnética |