Learn More
BD Human T Cell Activation Kit
Código de producto. 15870459 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15870459 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 15870459 Proveedor BD N.º de proveedor 560750
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
Alexa Fluor™ 647 Conjugates: p38 MAPK (pT180/Y182), ERK (pT202/204), Stat1 (pY701), Stat3 (pY705), Stat5 (pY694), and Stat6 (pY641) Human T Cell Cocktail, Compensation Reagents, Control Cells and buffers
Reliably determines the level of key phosphorylated signaling proteins involved in T-cell activation
  • Ready to use
  • Supplied with pre-titrated fluorochrome conjugated antibodies, optimized buffers, instrument setup beads, lyophilized human control cells, validated protocols
  • Includes access to Cytobank software for storing, sharing and analysis of data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.