Learn More
BD Kit de análisis del factor de transcripción de células madre pluripotentes humanas
Código de producto. 15830329
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
15830329 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15830329
Marca: BD 560589
Includes
Anticuerpos monoclonales, controles de isotipos, gránulos de compensación, tampones de tinción y fijación, protocolos verificados y directrices de análisis de software
Medición de la expresión de los reguladores maestros de células madre'Nanog, Oct3/4 y Sox2'en poblaciones de células madre heterogéneas
Para realizar citometría de flujo multicolor en células madre embrionarias humanas (hESCs) y células madre pluripotentes inducidas (iPS)
  • Reactividad: Humano
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Nanog PE, Oct 3/4 PerCP-Cy™5.5, Sox2 Alexa Fluor™ 647, anticuerpos de control de isotipos, partículas de compensación BD™ CompBead Plus, tampón de fijación BD Cytofix™, BD Perm/Wash™
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Incluye Anticuerpos monoclonales, controles de isotipos, gránulos de compensación, tampones de tinción y fijación, protocolos verificados y directrices de análisis de software
Cantidad 50 pruebas
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fixation Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: formaldehyde
Para uso exclusivo en investigación