Learn More
BD Kit de análisis de células madre mesenquimales humanas
Código de producto. 15851749
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
15851749 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15851749
Marca: BD 562245
Includes
  • Cóctel negativo de PE hMSC
  • Cóctel negativo de control de isotipo de PE hMSC
  • Cóctel positivo de hMSC
  • Cóctel positivo de control de isotipo de hMSC
  • CD90 FITC de ratón antihumano
  • PE de CD44 de ratón antihumano
  • IgG2b de ratón de PE, control de isótopo k
  • APC de CD73 de ratón antihumano
  • CD105 de ratón antihumano PerCP-Cy5.5 (endoglina)
Para el fenotipado multicolor reproducible de expansiones de MSC
Proporciona un sistema integral para la caracterización fiable y en profundidad de las células estromales mesenquimales multipotentes derivadas de la médula ósea humana (BM-MSCs), basándose en la firma fenotípica descrita por el Comité de células madre mesenquimales y tisulares de la Sociedad Internacional de Terapia Celular (ISCT).
  • Diseño modular para “colocar” marcadores adicionales
  • Contiene cócteles preconjugados y pretitulados de los marcadores de expresión positiva definidos por el ISCT (CD105 PerCP-Cy5.5/CD73 APC/CD90 FITC) y marcador de expresión negativa
  • Permite la adición fácil de anticuerpos monoclonales complementarios frente a los marcadores de superficie celular críticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 pruebas
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Para el fenotipado multicolor reproducible de expansiones, MSC
Reactividad Humano