Learn More
BD Kit de ELISA para MCP-1 humana
Código de producto. 10763684
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 placas
Tamaño de la unidad:
cada uno
10763684 2 placas cada uno
1 options
Código de producto. 10763684 Proveedor BD N.º de proveedor 559017
Includes
2 placas de 96 pocillos rompibles recubiertas con anticuerpo MCP-1 antihumano; anticuerpo de detección: MCP-1 antihumana biotinilada; concentrado enzimático (250X): Conjugado de peroxidasa de rábano; MCP-1 humana recombinante, liofilizada, 4 viales; diluyente estándar; concentrado de lavado (20X); reactivo A sustrato; reactivo B sustrato; solución de parada; selladores de placas adhesivas
Para la determinación cuantitativa de la MCP-1 humana en suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular
  • ELISA sándwich de fase sólida
  • Utiliza un anticuerpo monoclonal específico para la MCP-1 recubierta sobre una placa de 96 pocillos
Aplicaciones:
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MCP-1
reactividad cruzada Humano
Incluye 2 placas de 96 pocillos rompibles bien recubiertos con anticuerpo MCP-1 antihumano, MCP-1 antihumano biotinilizado, conjugado de HRP (250X), 4 viales de MCP-1 humana recombinante (liofilizado), diluyente de patrón, concentrado de lavado (20X), reactivo de sustrato A, reactivo de sustrato B, solución de parada, selladores de placas adhesivos
Cantidad 2 placas
Tipo de muestra Suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Determinación cuantitativa de MCP-1 humana, ELISA
Tipo de producto Kit de ELISA para MCP-1 humano
Para uso exclusivo en investigación