Includes
Tampón de tinción BD PharMingen (FBS); tampón Cytofix/Cytoperm; tampón Perm/Wash; IL-2 antihumano o de ratón conjugado con PE; IFN-g antihumano o de ratón conjugado con PE; TNF-a antihumano o de ratón conjugado con PE; cóctel de control de isotipo conjugado con PE; cóctel de anticuerpos de bloqueo purificado; cóctel de activación de leucocitos; células de control positivo de citocinas MiCK-1 o HiCK-1; manual del kit de tinción
- Contiene los reactivos esenciales para la activación de una población de células sanguíneas periféricas humanas y su posterior tinción intracelular para detectar células productoras de IL-2, IFN-g y TNF-a.
Especificaciones
Especificaciones
| Detecta | IL-2, IFN-g y TNF-a |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Reactividad | Humano |