Learn More
BD Células de control positivo de citocinas intracelulares humanas-2, HiCK-2
Código de producto. 15837988 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15837988 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15837988 Proveedor BD N.º de proveedor 555062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Includes
PBMC humanas 5 x 106 activadas (20 muestras de ensayo a 2,5 x 105 células/ensayo) fijas y suspendidas en 1 ml (10 % de dimetilsulfóxido y 90 % de suero bovino fetal)
Contiene células linfocíticas humanas fijas y no permeables
  • Incluye células que expresan niveles detectables de IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 y GM-CSF intracelular
  • Preparado mediante estimulación de PBMC humanas en presencia de un inhibidor del transporte de proteínas.
  • Las células recolectadas se fijaron y, a continuación, se almacenaron en 1 ml de 10 % de dimetilsulfóxido y 90 % de suero fetal bovino a -80 °C
  • Concentración: 5x106 células/ml
Tinción intracelular, citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón claro
Concentración 5 x 106 células/ml
Detecta IL-3, IL-4, IL-10, IL-13 y GM-CSF
Para utilizar con (aplicación) Tinción intracelular
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento ≈5 x 106 PBMCs humanos activados (20 muestras de prueba en 2,5 x 105 células/prueba) fijados y suspendidos en 1 mL. -80 °C
Reactividad Humano
Formato Congelado
Para uso exclusivo en investigación.