Includes
- Gránulo de configuración de instrumento F1
- Gránulo de configuración de instrumento F9
- Gránulo de configuración de instrumento A1
- Gránulo de configuración de instrumento A9
- Diluyente de ensayo
- Diluyente de reactivo de detección
- Tampón de lavado de F (1X)
- Gránulo de configuración de instrumento de PE F1
- Detector de control positivo de PE
- Diluyente de gránulos de captura
Contiene todos los reactivos de soporte necesarios para realizar un ensayo con el conjunto flexible de inmunoglobulina humana para CBA.
- Proporciona suficientes reactivos para el análisis cuantitativo de 100 muestras y 10 procedimientos de configuración de instrumento.
- Los tampones y los reactivos de configuración de instrumento suministrados se han optimizado para el análisis de inmunoglobulina en muestras de suero.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Nº de pruebas | 100,0 |
| Incluye | 2 frascos de 40 ml de diluyente de ensayo, 1 frasco de 5 ml de diluyente de gránulos de captura, 1 frasco de 5 ml de diluyente de reactivo de detección, 1 frasco de 260 ml de tampón de lavado, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A1, 1 vial de 0,25 ml de gránulo de configuración de instrumento A9, 1 vial de 1,0 ml de gránulo de configuración de instrumento F1 |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Aplicación validada | RUO |
| Tipo de producto | Ensayo de matriz de perlas citométricas (CBA) |