Learn More
BD Set ELISA IL-4 humano
Description
El conjunto OptEIA™ contiene los componentes necesarios para desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para IL-4 natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
- Anticuerpo de captura: Anticuerpo monoclonal de IL-4 antihumano
- Anticuerpo de detección: Anticuerpo monoclonal de IL-4 antihumano biotinilado
- Reactivo enzimático Conjugado de peroxidasa estreptavidina-rábano
- Estándares: IL-4 humana recombinante liofilizada
- Intervalo estándar: 7,8 a 500 pg/ml
ELISA
Specifications
Specifications
| Concentración | 7,8 a 500 pg/ml |
| Tipo de producto | Juego ELISA para IL-4 humana |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para IL-4 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo monoclonal (captura) de IL-4 de antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección)de IL-4 humano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, IL-4 humana recombinante liofilizada (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación.