Learn More
BD Set ELISA IL-10 humano
Descripción
El conjunto OptEIA™ para la interleucina-10 humana (IL-10) contiene componentes necesarios para desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para la IL-10 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
- Anticuerpo de captura: IL-10 antihumano
- Anticuerpo de detección: IL-10 antihumano biotinilado
- Reactivo enzimático: Conjugado de peroxidasa estreptavidina-rábano (SAV-HRP)
- Estándar: IL-10 humano recombinante liofilizado
- Intervalo estándar: 7,8 - 500 pg/m
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 7,8 a 500 pg/ml |
| Tipo de producto | Juego ELISA para IL-10 humana |
| Suficiente para | 20 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para IL-10 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular |
| Contenido del kit | Anticuerpo antihumano IL-10 (captura), Anticuerpo (detección) IL-10 antihumano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, Humano recombinante liofilizada IL-10 (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina |
| Cantidad | 20 placas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Para uso exclusivo en investigación.