Learn More
BD Human IL-1β Set II
Código de producto. 15859128 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Concentración:
De 3,9 a 250 pg/mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Concentración Tamaño de la unidad
15859128 De 3,9 a 250 pg/mL cada uno
1 options
Código de producto. 15859128 Proveedor BD N.º de proveedor 557953
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Includes
Capture antibody, detection antibody, enzyme reagent, standards, instruction/analysis certificate
An immunoassay design to fit individual laboratory needs
To develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for natural or recombinant human IL-1β in serum, plasma, and cell culture supernatants
Enzyme-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración De 3,9 a 250 pg/mL
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Nombre Human IL-1 beta Set II
Cantidad 20 Plates
Requisitos de almacenamiento -80°C
Reactividad cruzada Human