Learn More
BD Kit de análisis de endodermo pancreático y definitivo humano
Código de producto. 15821979 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15821979 25 pruebas cada uno
1 options
Este kit contiene componentes dañinos, tóxicos y muy inflamables. Se debe manipular con cuidado de acuerdo con las instrucciones del prospecto.
Código de producto. 15821979 Proveedor BD N.º de proveedor 562496
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Este kit contiene componentes dañinos, tóxicos y muy inflamables. Se debe manipular con cuidado de acuerdo con las instrucciones del prospecto.
Includes
Alexa Fluor™ 488 de ratón antihumano Pax-6, 25 pruebas; PE ratón anti-PDX-1, 25 pruebas; PE de ratón antihumano FoxA2, 25 pruebas; PerCP-Cy™5.5 ratón anti-Sox2, 25 pruebas; PerCP-Cy5.5 de ratón antihumano Sox17, 25 pruebas; pruebas Nanog Alexa Fluor 647 de ratón antihumano, 25 pruebas; tampón Perm III, 50 ml; tampón de fijación, 50 ml
El kit contiene una combinación de conjugados de anticuerpos monoclonales de ratón.
Poblaciones de células identificadas:
  • Células madre pluripotentes
  • Endodermo definitivo
  • Endodermo pancreático
  • Contaminantes ectodérmicos
  • Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Cantidad 25 pruebas
Reactividad Humano