Learn More
BD Human Cell Surface Marker Screening Panel
Código de producto. 15840459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15840459 5 Tests cada uno
1 options
Código de producto. 15840459 Proveedor BD N.º de proveedor 560747
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Includes
Three 96 well plates, each well containing 2.75μg of antibody, enough for five tests (0.5μg/test) along with AlexaFluor™ 647 conjugated goat anti-mouse Ig and goat anti-rat Ig secondary antibodies
For screening cell lines, primary cells or tissue, and is compatible with flow cytometry and bioimaging technology platforms
Bioimaging, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 Tests