Learn More
BD Anexina V Horizon™ PE-CF594
Código de producto. 15892869 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15892869 50 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 15892869 Proveedor BD N.º de proveedor 563544
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Una sonda sensible para identificar células apoptóticas, que se une a superficies fosfolipídicas cargadas negativamente con una mayor afinidad por la fosfatidilserina (PS) que la mayoría de los otros fosfolípidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Cantidad 50 pruebas
Color PE-CF594
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C
Formulario Solución de tampón
Para uso exclusivo en investigación