Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Cantidad | 100 pruebas |
| Color | BV711 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Formulario | Solución de tampón |
Para uso exclusivo en investigación