Learn More
BD BV480 de ratón anti-Ki-67
Descripción
- Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
- BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Anti-Ki-67 de ratón BV480 |
| Cantidad | 25 pruebas |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción intracelular (citometría de flujo) |
| Reactividad cruzada | Prueba de control de calidad: Humano; probado en el desarrollo: Ratón; reactividad informada: Rata, Rhesus |
| Formulario | BV480 |
| Volumen de muestra | 5 μl |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica |