Learn More
BD BV480 de CD4 de ratón antihumano
Código de producto. 15804809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
25 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
15804809 25 pruebas cada uno
15824749 100 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15804809
Marca: BD 566165
El CD4 se expresa en linfocitos T-helper/inductor y monocitos. BV480 de CD4 de ratón antihumano BD Horizon™ sirve como coreceptor de células T para el reconocimiento del antígeno MHC clase II y como receptor del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El anticuerpo SK3 inhibe la unión del VIH a las células de CD4+.
  • Con un ex Max de 436 nm y Em Max a 478 nm, BD Horizon™ BV480 puede ser excitado por el láser violeta y detectado en el juego de filtros BD Horizon™ BV510 (525/40 nm)
  • BV480 tiene menos derrame en el detector BV605 y, en general, es más brillante que BV510
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto CD4 de ratón antihumano BV480
Cantidad 25 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Reactividad cruzada Prueba de control de calidad: Humano
Formulario BV480
Volumen de muestra 5 μl
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C
Tampón de almacenamiento Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica