Learn More
BD Estreptavidina Horizon Brilliant™ Violet 480
Código de producto. 15863939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15863939 0,1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15863939
Marca: BD 564876
La estreptavidina tiene una afinidad de unión muy alta para la biotina, que se conjuga con el anticuerpo
La estreptavidina BD Horizon BV480 es un reactivo de detección útil para el marcado de anticuerpos primarios o secundarios biotinilados para la detección de antígenos por inmunofluorescencia.
La estreptavidina se conjuga con BD Horizon BV480, que forma parte de la familia de colorantes BD Horizon Brilliant™ Violet. Este colorante ha sido desarrollado exclusivamente por BD Biosciences como colorante óptimo para aplicaciones de imagen. BD Horizon BV480 tiene un Ex máximo a 436 nm y Em máximo a 477 nm. Se recomienda encarecidamente el uso de un reactivo de montaje (por ejemplo, ProLong™ Gold) para maximizar la fotoestabilidad de BV480.
Para los sistemas de microscopía confocal, un láser de 440 nm es la fuente de excitación óptima con una recogida de emisiones óptima centrada a 477 nm. La fluorescencia BV480 también se puede excitar bien mediante láseres de 405 nm y 458 nm.
Para microscopios de epifluorescencia con fuentes de excitación de amplio espectro, los filtros de excitación y emisión recomendados son filtros de paso de 445/20 nm y 485/20 nm, respectivamente. Para aplicaciones de imágenes multicolores específicas, el usuario final debe optimizar las configuraciones de filtro exactas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.1 mg/mL
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento Solución acuosa tamponada que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica.
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C. Proteger de la exposición prolongada a la luz. No la congele.