Learn More
BD Fixable Viability Stain 575V
Código de producto. 15844469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15844469 200 μg cada uno
1 options
Código de producto. 15844469 Proveedor BD N.º de proveedor 565694
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
For discrimination of viable from non-viable mammalian cells in multicolor flow cytometric applications. BD Horizon™ Fixable Viability Stain 575V reacts with and covalently binds to cell-surface and intracellular amines. Permeable plasma cell membranes allow for the intracellular diffusion of the dye and covalent binding to higher overall concentrations of amines than in nonpermeable live cells.
  • Fixable Viability Stain 575V is excited by the Violet laser (with an excitation maximum of 396nm), and has a fluorescence emission maximum of 572nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Permeabilidad celular Permeable
Tipo de producto Fixable Viability Stain 575V
Contenido y almacenamiento -80°C
Cantidad 200 μg
compliance-icons
Nombre del producto
  • BD Horizon Fixable Viability Stain 575V
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fixable Viability Stain 575V