Learn More
BD Inhibidor de transporte de proteínas BD GolgiStop™ (contiene monensina)
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
Bloquear los procesos de transporte de proteínas intracelulares cuando se añaden a células linfoides estimuladas in vivo o in vitro
- Producir una acumulación de citocinas y/o proteínas en el Golgi complejo
- Mejorar la detectabilidad de las células productoras de citocinas con tinción inmunofluorescente y análisis citométrico de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Mejorar la detectabilidad de las células productoras de citocinas con tinción inmunofluorescente y análisis citométrico de flujo |
| Intervalo de pH | 7.2 |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar sin diluir a 4 °C |
| Tipo de producto | Inhibidor de transporte de proteínas BD GolgiStop con monensina |
| Cantidad | 0.7mL |
| Formato | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- BD GolgiStop
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/salvador/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P370-En caso de incendio:.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P378-Utilizar para la extinción.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las regulaciones locales/ regionales / nacionales / internacionales..
- MIXTURE LIST-Contain: ethanolmonensin, monosodium