Learn More
BD Inhibidor de transporte de proteínas GolgiPlug™ (contiene Brefeldin A)
Código de producto. 15847968 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15847968 1mL 1 set
1 options
Código de producto. 15847968 Proveedor BD N.º de proveedor 555029
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Mejorar la detectabilidad de las células productoras de citocinas con tinción inmunofluorescente y análisis citométrico de flujo
Bloquear los procesos de transporte de proteínas intracelulares cuando se añaden a células linfoides estimuladas in vivo o in vitro
  • Producir una acumulación de citocinas y/o proteínas en el Golgi complejo
  • Mejorar la detectabilidad de las células productoras de citocinas con tinción inmunofluorescente y análisis citométrico de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Recomendado para usar en cultivos celulares a 1:1000.
Para utilizar con (aplicación) Mejorar la detectabilidad de las células productoras de citocinas con tinción inmunofluorescente y análisis citométrico de flujo
Intervalo de pH Desde 7,2 hasta 7,6
Contenido y almacenamiento Almacenar sin diluir a 4 °C
Tipo de producto Inhibidor de transporte de proteínas BD GolgiPlug con Brefeldin A.
Cantidad 1mL
Formato Líquido