Descripción
Los miembros de la familia de las caspasas desempeñan un papel clave en la inflamación y en la apoptosis de los mamíferos. El péptido Z-VAD-FMK está O-metilado en la posición P1 en el ácido aspártico, lo que proporciona mayores estabilidad y permeabilidad celular. El inhibidor está diseñado para utilizarse en ensayos celulares in vivo e in vitro para medir la inhibición de la apoptosis.
- Peso molecular: 467 dalton
- Formato: Liofilizado
- Tampón de almacenamiento: Liofilizado en dimetilsulfóxido (DMSO)
Evite múltiples ciclos de congelación-descongelación.
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Tampón de almacenamiento | Liofilizado en dimetilsulfóxido |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular | 467 |
| Inhibidores | Z-VAD-FMK |
| Formulario | Liofilizado |
Para uso exclusivo en investigación.