Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: Sistemas de sobres
Código de producto. 11787194
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sistema EZ CampyPouch
Sistema de sobres anaerobios EZ
Sistema de sobres de CO2 EZ
Tamaño de la unidad:
20 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11787194 Sistema de sobres de CO2 EZ 20 PCS
11777194 Sistema de sobres anaerobios EZ 20 PCS
11797194 Sistema EZ CampyPouch 20 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11787194 Proveedor BD N.º de proveedor 260684
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Se utiliza en la producción de ambientes anaeróbicos, microaerófilos o enriquecidos con CO2 . BD Difco™ GasPak™ Los sistemas y suministros generadores de gas EZ brindan la comodidad de no tener catalizador.
  • Bolsas resellables en un solo paso
  • Las bolsas están especialmente diseñadas para maximizar la preservación del ambiente deseado durante la incubación.
  • Esta tecnología sin calor minimiza la condensación, lo que permite una excelente visualización de las colonias bacterianas a través de la bolsa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sistema de sobres de CO2 EZ
Tipo de tapón Con cremallera
Formato Sobres resellables
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas
Para utilizar con (equipo) Recipiente de incubación pequeño BD GasPak EZ
Incluye Sobres resellables
Línea de productos GasPak
Cantidad 20 sobres