Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: gradillas de incubación
Código de producto. 11707204
Change view
Click to view available options
Tipo:
Gradilla de incubación EZ
Admite:
Placas de Petri (de 15 a 18)
Placas de Petri (de 30 a 33)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Admite unitSize
11707204 Gradilla de incubación EZ Placas de Petri (de 15 a 18) cada uno
11717204 Gradilla de incubación EZ Placas de Petri (de 30 a 33) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11707204 Proveedor BD N.º de proveedor 260673
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de ambientes anaerobios, microaerófilos o enriquecidos con CO2
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de entornos anaeróbicos, microaerófilos o enriquecidos con CO2.
  • Tiene capacidad para 15 a 18 placas Petri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Gradilla de incubación EZ
Formato Rack de cajas
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas
Admite Placas de Petri (de 15 a 18)
Línea de productos GasPak
Cantidad Cada uno
Tamaño Estándar