Learn More
BD Sistema y suministros de generación de gas GasPak™ EZ: Sobres para sistema de recipientes
Descripción
- Para uso tanto en el GasPak™ Contenedores EZ y el GasPak™ 100 y GasPak™ 150 frascos
- Los sobres no requieren agua ni catalizador para su activación y están diseñados para proporcionar una rápida generación de gas para una proliferación bacteriana óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Sobre |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 25 °C |
| Formato | Sobre |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de contenedores EZ Campy |
| Línea de productos | GasPak |
| Cantidad | 20 sobres (2 paquetes de 10) |
Comodidad sin catalizador para su uso en la producción de entornos anaeróbicos, microaerófilos o enriquecidos con CO2.