Learn More
BD Recipientes de incubación del sistema de generación de gas GasPak™ EZ
Código de producto. 11737194
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Placas de Petri (de 15 a 18)
Placas de Petri (de 30 a 33)
Tamaño:
Estándar
Grande
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño Tamaño de la unidad
11737194 Placas de Petri (de 30 a 33) Grande 1 PCS
10118924 Placas de Petri (de 15 a 18) Estándar 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11737194 Proveedor BD N.º de proveedor 260672
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de una amplia gama de bacterias. Los recipientes de incubación de sistemas de generación de gas BD Difco™ GasPak™ EZ son sistemas multiuso capaces de admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas mediante el uso de sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de una amplia gama de bacterias. BD Difco™ GasPak™ Los contenedores de incubación de sistemas generadores de gas EZ son sistemas de usos múltiples capaces de soportar el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante el uso de bolsitas generadoras de gas dentro de contenedores de incubación de usos múltiples.
  • Recipientes resistentes a productos químicos e irrompibles
  • Hay disponibles gradillas para placas de Petri extraíbles (se venden por separado).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Recipiente de incubación EZ
Tipo de tapón Cierre fácil
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 25 °C
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento primario y cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o capnofílicas mediante sobres de generación de gas
Admite Placas de Petri (de 30 a 33)
Línea de productos GasPak
Tamaño Grande