Descripción
- Alias: Futhan
- Nombre químico: Dimetanosulfonato de p-guanidinobenzoato de 6-amidino-2-naftilo
- Peso molecular: 539.58 Da
- Tampón de almacenamiento: Polvo liofilizado
Estabilizado en suero
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Estabilizado en suero |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Cantidad | 5 mg |
| Peso molecular | 539,58 |
| Inhibidores | FUT-175 (Futhan) |
| Formulario | Polvo liofilizado |
Para uso exclusivo en investigación.