Descripción
- Para la dilución y aplicación de anticuerpos fluorescentes a células con código de barras, así como para la suspensión, el lavado y el almacenamiento a corto plazo de células con código de barras destinadas al análisis citométrico de flujo
- Formulado como pH neutro (pH 7,4) -solución salina tamponada que se complementa con suero fetal bovino y albúmina de suero bovino
Citometría de flujo, tinción intracelular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tampón de lavado con código de barras de células fluorescentes |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado y tinción de células después de la codificación de barras de células fluorescentes, citometría de flujo y tinción intracelular |
| Cantidad | 500 ml |
| Formulación | Solución salina tamponada con pH neutro (pH 7,4), complementada con suero fetal bovino, albúmina de suero bovino |