Learn More
BD Set ELISA
Descripción
Includes
- Anticuerpo de captura: Anti-C5b-9 humano purificado (250X)
- Anticuerpo de detección: Biotina anti-C5b-9 humano (250X)
- Reactivo enzimático: conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante (SAv-HRP) (250X)
- Estándares: Estándar C5b-9 humano (5 viales)
- Permite un diseño de ensayo flexible que se adapta a las necesidades individuales del laboratorio
- El inmunoensayo se calibra con suero humano activado por factor de veneno de cobra purificado
- Inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego ELISA para C5b-9 humano |
| Suficiente para | 5 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Desarrollar ELISA para C5b-9 natural en suero, plasma y otras muestras biológicas |
| Contenido del kit | Anticuerpo (detección) de biotina C5b-9 (250X) antihumana, Patrón C5b-9 humano (5 viales) (estándar), Certificado de instrucción/análisis, Anticuerpo (detección) de C5b-9 (250X) purificada antihumana, Conjugado de HRP-estreptavidina (250X) |
| Cantidad | 5 placas |
| Requisitos de almacenamiento | 4 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Human C5b-9 ELISA Set
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: cmit/mit
Para uso exclusivo en investigación