Learn More
BD Antígeno de Salmonella VI de Difco™
Código de producto. 11738323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11738323 1 mL 1 ML
1 options
El producto indicado contiene mercurio. No tires productos que contengan mercurio a la basura. Los productos que contengan mercurio deben reciclarse o eliminarse como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados por leyes locales, estatales o federales. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados. También contiene azida de sodio, que es tóxica por inhalación, por contacto con la piel y si se ingiere. Tras el contacto con la piel, lava inmediatamente con mucha agua. Al eliminarlo, enjuaga con un gran volumen de agua para evitar la acumulación de azida. El envase contiene caucho natural seco
Product Code. 11738323 Supplier BD Supplier No. 221421
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El producto indicado contiene mercurio. No tires productos que contengan mercurio a la basura. Los productos que contengan mercurio deben reciclarse o eliminarse como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados por leyes locales, estatales o federales. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados. También contiene azida de sodio, que es tóxica por inhalación, por contacto con la piel y si se ingiere. Tras el contacto con la piel, lava inmediatamente con mucha agua. Al eliminarlo, enjuaga con un gran volumen de agua para evitar la acumulación de azida. El envase contiene caucho natural seco
Prueba de control de calidad de antisueros de Salmonella O de Difco™ mediante pruebas de aglutinación en portaobjetos
  • Suspensiones químicamente estabilizadas e inactivadas de cepas conocidas
  • Antígeno de identificación homólogo:Vi
  • Cada vial es suficiente para 20 pruebas de portaobjetos
  • Azida sódica (0,1%) utilizada como conservante
Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly A-I y Vi, Vi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Antígeno
Para utilizar con (aplicación) Utilizado en el control de calidad de los antisueros de Salmonella O Poly A-I y Vi (226641) y Vi (228271)
Cantidad 1 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • BD Difco Salmonella QC Antigen Vi
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide