Learn More
BD Antisueros y antígenos de control de calidad para Salmonella O de Difco™
Código de producto. 17342361
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Antisuero de Salmonella O Factor 14
Antisuero de Salmonella O Factor 2
Antisuero de Salmonella O Factor 20
Antisuero de Salmonella O Factor 27
Antisuero de Salmonella O Factor 4, Grupo B
Antisuero de Salmonella O Factor 5, Grupo B
Antisuero de Salmonella O Factor 9, Grupo D
Antisuero de Salmonella O Grupo D1 Factor 1, 9, 12
Antisuero de Salmonella O Grupo G Factores 13, 22
Antisuero de Salmonella O Grupo H Factores 1, 6, 14, 24, 25
Antisuero de Salmonella O Grupo L Factor 21
Antisuero de Salmonella O Grupo O Factor 35
Antisuero de Salmonella O Poly A, Grupos A, B, D, E1, E2, E3, E4 y L
Antisuero de Salmonella O Poly B, Grupos C1, C2, F, G y H
Antisuero de Salmonella O Poly C, Grupos I, J, K, M, N y O
Antisuero de Salmonella O Poly D, Grupos P, Q, R, S, T y U
Antisuero de Salmonella O Poly E, Grupos V, W, X, Y y Z
Antisuero de Salmonella O Poly F, grupos 51-55
Antisuero de Salmonella O Poly G, grupos 56 a 61
Antisuero de Salmonella O factores 4, 5, grupo B
Antisuero de Salmonella O grupo F factor 11
Antisuero de salmonela O Grupo E, Factores 1, 3, 10, 15, 19, 34
Antisuero de «Salmonella» O grupo E1 factor 3, 10
Antisuero para Salmonella O, Grupo J, Factor 17
Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28
Antisuero para Salmonella O, Grupo N, Factor 30
Factor antisuero 10 de Salmonella O, grupo E1
Factor antisuero 15 de Salmonella O, grupos E2 y E3
Factor antisuero 19 de Salmonella O, grupo E4
Factor antisuero 22 de Salmonella O, grupo G1
Factor antisuero 23 de Salmonella O, grupo G2
Factor antisuero 34 de Salmonella O, grupo E3
Factor antisuero 8 de Salmonella O, grupos C2 y C3
Unit Size:
3 ML
3 ml
cada uno
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo de producto Unit Size
17342361 Antisuero de salmonela O Grupo E, Factores 1, 3, 10, 15, 19, 34 cada uno
11768153 Antisuero para Salmonella O, Grupo M, Factor 28 3 ml
11788153 Antisuero para Salmonella O, Grupo N, Factor 30 3 ML
11758153 Antisuero para Salmonella O, Grupo J, Factor 17 3 ml
17312361 Antisuero de Salmonella O Grupo G Factores 13, 22 cada uno
17322361 Antisuero de Salmonella O Grupo H Factores 1, 6, 14, 24, 25 cada uno
11742804 Antisuero de Salmonella O Grupo O Factor 35 3 ml
11792844 Antisuero de Salmonella O Factor 14 3 ML
11722804 Antisuero de Salmonella O Grupo L Factor 21 3 ml
11782904 Antisuero de Salmonella O Grupo D1 Factor 1, 9, 12 3 ml
11792734 Factor antisuero 10 de Salmonella O, grupo E1 3 ml
11702744 Factor antisuero 15 de Salmonella O, grupos E2 y E3 3 ml
11712744 Factor antisuero 19 de Salmonella O, grupo E4 3 ML
17302361 Antisuero de Salmonella O grupo F factor 11 cada uno
11748153 Factor antisuero 34 de Salmonella O, grupo E3 3 ml
11732814 Antisuero de Salmonella O Poly B, Grupos C1, C2, F, G y H 3 ml
11772804 Antisuero de Salmonella O Poly A, Grupos A, B, D, E1, E2, E3, E4 y L 3 ml
11742814 Antisuero de Salmonella O Poly C, Grupos I, J, K, M, N y O 3 ml
11752814 Antisuero de Salmonella O Poly D, Grupos P, Q, R, S, T y U 3 ml
11762814 Antisuero de Salmonella O Poly E, Grupos V, W, X, Y y Z 3 ml
11742844 Antisuero de Salmonella O Poly F, grupos 51-55 3 ml
11702854 Antisuero de Salmonella O Factor 20 3 ml
11772844 Antisuero de Salmonella O Factor 4, Grupo B 3 ml
11752844 Antisuero de Salmonella O Poly G, grupos 56 a 61 3 ml
11782844 Antisuero de Salmonella O Factor 5, Grupo B 3 ml
11752854 Factor antisuero 23 de Salmonella O, grupo G2 3 ml
11742854 Factor antisuero 22 de Salmonella O, grupo G1 3 ml
11772854 Antisuero de Salmonella O Factor 27 3 ml
11792874 Antisuero de Salmonella O Factor 2 3 ml
11702884 Antisuero de Salmonella O factores 4, 5, grupo B 3 ml
11722884 Factor antisuero 8 de Salmonella O, grupos C2 y C3 3 ml
11732884 Antisuero de Salmonella O Factor 9, Grupo D 3 ml
11792904 Antisuero de «Salmonella» O grupo E1 factor 3, 10 3 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Product Code. 17342361 missing translation for 'mfr' BD missing translation for 'supplierNo' 228191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Las especies de Salmonella causan una variedad de enfermedades humanas llamadas salmonelosis. El rango de la enfermedad va desde una gastroenteritis leve autolimitante hasta formas más graves, posiblemente con bacteriemia o fiebre tifoidea, que pueden poner en peligro la vida. Por lo tanto, el diagnóstico y la identificación del serotipo correcto son esenciales. Estos antisueros ayudan a detectar tales serotipos y los antígenos de control de calidad comprueban su rendimiento.
  • Antisueros policlonales liofilizados de conejo
  • Polivalente, específico para antígenos somáticos
  • Las reacciones cruzadas son posibles porque los serogrupos pueden compartir antígenos de grupos no principales
  • Cuando se rehidrata correctamente y se utiliza como se recomienda, cada vial contiene suficiente reactivo para 60 pruebas
  • Para uso diagnóstico in vitro.
  • con aproximadamente 0,2 % de azida sódica como conservante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro.
Tipo de producto Antisuero de salmonela O Grupo E, Factores 1, 3, 10, 15, 19, 34