Learn More
BD Antisuero de Salmonella H y de Difco™
Description
- Antisueros liofilizados y policlonales de conejo
- Absorbidos o no absorbidos específicamente para antígenos de la fase 1 o de la fase 2
- Realizar entre 150-1500 pruebas
- Identificación de Salmonella por antígenos flagelares (H)
- Azida sódica (0,2 %) utilizada como conservante
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Antisuero |
| Cantidad | 3 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Vial Sal H Antiserum Y
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide