Learn More
BD Antisuero de Salmonella H b de Difco™
Código de producto. 11772884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 mL
Tamaño de la unidad:
3 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11772884 3 mL 3 ml
1 options
Los productos contienen azida sódica que es tóxica por inhalación, por contacto con la piel y si se ingiere. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre formando azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. El envase contiene caucho natural seco.
Código de producto. 11772884 Proveedor BD N.º de proveedor 228211
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los productos contienen azida sódica que es tóxica por inhalación, por contacto con la piel y si se ingiere. La azida sódica puede reaccionar con las cañerías de plomo y cobre formando azidas metálicas altamente explosivas. Tras desechar el producto, abra el grifo y deje que salga abundante agua para despejar las cañerías de cualquier acumulación de azidas. Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con abundante agua. El envase contiene caucho natural seco.
Pruebas cualitativas de aglutinación en tubos para la diferenciación serológica de Salmonella
  • Antisueros liofilizados y policlonales de conejo
  • Absorbidos o no absorbidos específicamente para antígenos de la fase 1 o de la fase 2
  • Realizar entre 150-1500 pruebas
  • Identificación de Salmonella por antígenos flagelares (H)
  • Azida sódica (0,2 %) utilizada como conservante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Antisuero
Cantidad 3 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3ML SALMONELLA H ANTISERUM B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide