Learn More
BD Suplemento antimicrobiano de novobiocina Difco™
Código de producto. 11772994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11772994 10 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 11772994 Proveedor BD N.º de proveedor 231971
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Aplicaciones:
Se utiliza con agar verde brillante, medio EC modificado y modificación semisólida Rappaport Vassiliadis (MSRV)
Ajustado y/o complementado según sea necesario para cumplir con los criterios de rendimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO/DIS, 11014
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Aditivo Suplemento antimicrobiano de novobiocina
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Agar verde brillante, medio EC modificado y modificación semisólida Rappaport Vassiliadis (MSRV)
Tipo de empaquetado Frasco
Cantidad 10 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vial Novobiocin Supplement 6X10ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium