Learn More
BD Tampón neutralizante Difco™ para medios de cultivo deshidratados
Descripción
Aplicaciones:
Inactiva los compuestos de cloro y amonio cuaternario
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CCAM, COMPF, SMD |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Aditivo | Tampón neutralizante |
| Formulario | Deshidratado |
| Para utilizar con (aplicación) | Medios deshidratados |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 100 g |