Learn More
BD Difco™ Antisueros de Neisseria meningitidis
Código de producto. 11782734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
1 ml
3 mL
Descripción:
Antisuero Poly 2, grupos X, Y, Z
Antisuero Poly, grupos A, B, C, D
Antisuero del grupo A
Antisuero del grupo B
Antisuero del grupo C
Antisuero del grupo D
Antisuero del grupo X
Antisuero del grupo Y
Antisuero del grupo Z
Antisuero del grupo Z prime (Z' )
Grupo de antisuero W135
Tamaño de la unidad:
1 ML
1 ml
5 ML
5 ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Descripción Tamaño de la unidad
11782734 1 ml Grupo de antisuero W135 1 ml
11762734 1 ml Antisuero del grupo Z prime (Z' ) 1 ml
11748333 1 ml Antisuero del grupo C 1 ml
11738333 1 ml Antisuero del grupo B 1 ML
11758333 1 ml Antisuero del grupo D 1 ml
11728333 1 ml Antisuero del grupo A 1 ml
11768333 1 ml Antisuero Poly, grupos A, B, C, D 1 ml
11702904 1 ml Antisuero del grupo X 5 ml
11712904 1 mL Antisuero del grupo Y 1 ML
11772904 3 mL Antisuero Poly 2, grupos X, Y, Z 5 ML
11742904 3 mL Antisuero del grupo Z 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 11782734 Proveedor BD N.º de proveedor 222531
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Para serotipificación de Neisseria meningitidis en pruebas de aglutinación en portaobjetos
  • Antisueros policlonales de conejo estables, liofilizados
  • Contiene azida sódica al 0,1 % como conservante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro.
Descripción Grupo de antisuero W135
Tipo de producto Neisseria Meningitidis Antisera
Cantidad 1 ml
Para uso diagnóstico in vitro.