Learn More
BD Difco™ Antisueros de Neisseria meningitidis
Código de producto. 11758333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
1 ml
3 mL
Descripción:
Antisuero Poly 2, grupos X, Y, Z
Antisuero Poly, grupos A, B, C, D
Antisuero del grupo A
Antisuero del grupo B
Antisuero del grupo C
Antisuero del grupo D
Antisuero del grupo X
Antisuero del grupo Y
Antisuero del grupo Z
Antisuero del grupo Z prime (Z' )
Grupo de antisuero W135
Tamaño de la unidad:
1 ML
1 ml
5 ML
5 ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Descripción unitSize
11758333 1 ml Antisuero del grupo D 1 ml
11762734 1 ml Antisuero del grupo Z prime (Z' ) 1 ml
11748333 1 ml Antisuero del grupo C 1 ml
11738333 1 ml Antisuero del grupo B 1 ML
11728333 1 ml Antisuero del grupo A 1 ml
11768333 1 ml Antisuero Poly, grupos A, B, C, D 1 ml
11782734 1 ml Grupo de antisuero W135 1 ml
11702904 1 ml Antisuero del grupo X 5 ml
11712904 1 mL Antisuero del grupo Y 1 ML
11772904 3 mL Antisuero Poly 2, grupos X, Y, Z 5 ML
11742904 3 mL Antisuero del grupo Z 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 11758333 Proveedor BD N.º de proveedor 222311
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales. Varios productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Para serotipificación de Neisseria meningitidis en pruebas de aglutinación en portaobjetos
  • Antisueros policlonales de conejo estables, liofilizados
  • Contiene azida sódica al 0,1 % como conservante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Para uso diagnóstico in vitro.
Descripción Antisuero del grupo D
Tipo de producto Antisuero
Cantidad 1 ml
Para uso diagnóstico in vitro.