Learn More
BD Difco™ Antisueros de Neisseria meningitidis
Descripción
- Antisueros policlonales de conejo estables, liofilizados
- Contiene azida sódica al 0,1 % como conservante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Para uso diagnóstico in vitro. |
| Descripción | Antisuero del grupo Z |
| Tipo de producto | Neisseria Meningitidis Antisera |
| Cantidad | 3 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Vial N Meningitidis Antiserum Grp Z 1M
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Para uso diagnóstico in vitro.